Merck
AMBH9614F090
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-5-fluoroquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥34,300
250 MG
¥47,100
1 G
¥105,400
ベンダーカタログ番号: A1116079-100MG
¥34,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥34,300
250 MG
¥47,100
1 G
¥105,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.04
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1116079-100MG
¥34,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,4-dichloro-5-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H4Cl2FN/c10-5-4-8(11)13-7-3-1-2-6(12)9(5)7/h1-4H
InChI Key
KVYICSLMOSRRIQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2092047-08-8.html
Synonym
2,4-Dichloro-5-fluoroquinoline
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2092047-08-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)