Merck
AMBH95E08B10
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(5-chlorothiophen-2-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,100
1 G
¥17,500
5 G
¥35,800
25 G
¥95,400
ベンダーカタログ番号: A985383-250MG
¥13,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,100
1 G
¥17,500
5 G
¥35,800
25 G
¥95,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.52
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A985383-250MG
¥13,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-1-(5-chloro-2-thienyl)ethanone
Inchi Code
1S/C6H4BrClOS/c7-3-4(9)5-1-2-6(8)10-5/h1-2H,3H2
InChI Key
YIKFQMAUWNYCHK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57731-17-6.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)