Merck
AMBH95E08AE0
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,900
250 MG
¥12,900
1 G
¥27,200
ベンダーカタログ番号: A967284-100MG
¥10,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,900
250 MG
¥12,900
1 G
¥27,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A967284-100MG
¥10,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H15NO3/c1-4-17-13(15)12-8(2)14-11-6-5-9(16-3)7-10(11)12/h5-7,14H,4H2,1-3H3
InChI Key
IRBNTIJXCHIBNA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34572-31-1.html
Synonym
ethyl 5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/34572-31-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)