Merck
AMBH95E08A6F
Ambeed, Inc.
1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,300
1 G
¥19,000
5 G
¥48,800
25 G
¥150,900
ベンダーカタログ番号: A915943-250MG
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,300
1 G
¥19,000
5 G
¥48,800
25 G
¥150,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A915943-250MG
¥13,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-phenyl-3,4-dihydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C15H13N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9H,10-11H2
InChI Key
CTOQBSUYGFNMJX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Light-yellow to yellow liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52250-50-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)