Merck
AMBH95E08A3F
Ambeed, Inc.
(5-Chloro-2-fluorobenzyl)hydrazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,900
250 MG
¥12,900
1 G
¥20,600
ベンダーカタログ番号: A895624-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,900
250 MG
¥12,900
1 G
¥20,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.07
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A895624-100MG
¥10,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(5-chloro-2-fluorobenzyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8ClFN2.ClH/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-11-10;/h1-3,11H,4,10H2;1H
InChI Key
ASKIBUQBGVIHJW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1379462-59-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1379462-59-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)