Merck
AMBH95E0890F
Ambeed, Inc.
(2-Aminophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥12,400
100 MG
¥13,300
250 MG
¥19,500
ベンダーカタログ番号: A804437-50MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥12,400
100 MG
¥13,300
250 MG
¥19,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.68
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A804437-50MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(2-aminophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H10ClNO/c14-11-7-3-1-5-9(11)13(16)10-6-2-4-8-12(10)15/h1-8H,15H2
InChI Key
PKSVTEMCGNQIMD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2894-45-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)