Merck
AMBH95E088CA
Ambeed, Inc.
2-(Quinolin-2-yl)-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥9,800
1 G
¥12,600
ベンダーカタログ番号: A786808-250MG
¥9,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥9,800
1 G
¥12,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
317.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A786808-250MG
¥9,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(2-quinolinyl)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Inchi Code
1S/C18H14F3NO/c19-18(20,21)14-8-5-13(6-9-14)17(23)11-15-10-7-12-3-1-2-4-16(12)22-15/h1-10,17,23H,11H2
InChI Key
TWXZARYDNLBGFM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/496947-30-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/496947-30-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)