Merck
AMBH95E087DF
Ambeed, Inc.
Ethanediamide, N1,N2-bis([1,1'-biphenyl]-2-yl)-
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,200
1 G
¥11,100
5 G
¥17,900
25 G
¥40,200
100 G
¥136,700
ベンダーカタログ番号: A725596-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,200
1 G
¥11,100
5 G
¥17,900
25 G
¥40,200
100 G
¥136,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
392.46
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A725596-250MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N1,N2-di([1,1'-biphenyl]-2-yl)oxalamide
Inchi Code
1S/C26H20N2O2/c29-25(27-23-17-9-7-15-21(23)19-11-3-1-4-12-19)26(30)28-24-18-10-8-16-22(24)20-13-5-2-6-14-20/h1-18H,(H,27,29)(H,28,30)
InChI Key
VKRWRNVGVPSVLA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21022-17-3.html
Synonym
N1,N2-di([1,1'-biphenyl]-2-yl)oxalamide
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)