Merck
AMBH95E08799
Ambeed, Inc.
Methyl 3-amino-4,6-dibromo-2-methylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥31,800
250 MG
¥43,800
1 G
¥97,200
ベンダーカタログ番号: A712399-100MG
¥31,800
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥31,800
250 MG
¥43,800
1 G
¥97,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
322.98
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A712399-100MG
¥31,800
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 3-amino-4,6-dibromo-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H9Br2NO2/c1-4-7(9(13)14-2)5(10)3-6(11)8(4)12/h3H,12H2,1-2H3
InChI Key
RIVNCZOVJBGLIT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/119916-05-1.html
Synonym
methyl 3-amino-4,6-dibromo-2-methylbenzoate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/119916-05-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)