Merck
AMBH95E0868F
Ambeed, Inc.
3,7-Dibromo-5,5-dimethyl-5H-dibenzo[b,d]silole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,500
250 MG
¥19,900
1 G
¥55,500
5 G
¥238,700
ベンダーカタログ番号: A648682-100MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,500
250 MG
¥19,900
1 G
¥55,500
5 G
¥238,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
368.14
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A648682-100MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3,7-dibromo-5,5-dimethyl-5H-dibenzo[b,d]silole
Inchi Code
1S/C14H12Br2Si/c1-17(2)13-7-9(15)3-5-11(13)12-6-4-10(16)8-14(12)17/h3-8H,1-2H3
InChI Key
FAJDSWHVALMLLF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1228595-79-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)