Merck
AMBH95E0868D
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromo-5-hydroxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,500
5 G
¥18,400
25 G
¥54,600
100 G
¥161,900
ベンダーカタログ番号: A648428-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,500
5 G
¥18,400
25 G
¥54,600
100 G
¥161,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.05
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A648428-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 3-bromo-5-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C8H7BrO3/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4,10H,1H3
InChI Key
KRTBWIIGEJIUSA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/192810-12-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)