Merck
AMBH95E08609
Ambeed, Inc.
1-Bromo-3-fluoro-5-iodobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
300.9
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-bromo-3-fluoro-5-iodobenzene
Inchi Code
1S/C6H3BrFI/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
InChI Key
OQUKJSVQMVBUBY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/845866-85-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)