Merck
AMBH95E085CF
Ambeed, Inc.
6-Bromo-3-fluoroquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥55,300
250 MG
¥84,800
1 G
¥200,500
ベンダーカタログ番号: A598183-100MG
¥55,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥55,300
250 MG
¥84,800
1 G
¥200,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.05
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A598183-100MG
¥55,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
6-bromo-3-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrFN/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(11)5-12-9/h1-5H
InChI Key
INAKIXQUXLAVOP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1355583-13-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)