Merck
AMBH95E08493
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-6-methoxypyridin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥42,200
ベンダーカタログ番号: A524423-50MG
¥42,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥42,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A524423-50MG
¥42,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-fluoro-6-methoxy-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7FN2O/c1-10-6-3-4(8)2-5(7)9-6/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI Key
NSMXXDYRZZBOIH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale yellow to yellow solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1227586-58-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1227586-58-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)