Merck
AMBH95E0847F
Ambeed, Inc.
5-Chlorothiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,800
250 MG
¥13,100
1 G
¥28,100
5 G
¥84,000
ベンダーカタログ番号: A520057-100MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,800
250 MG
¥13,100
1 G
¥28,100
5 G
¥84,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.64
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A520057-100MG
¥11,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-chloro[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H4ClN3S/c7-4-2-1-3-5(10-4)11-6(8)9-3/h1-2H,(H2,8,9)
InChI Key
WCCLUBJCLSIZOC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31784-71-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/31784-71-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)