Merck
AMBH95E083DE
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-hydroxy-2-nitrobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,500
250 MG
¥19,500
1 G
¥38,200
ベンダーカタログ番号: A476973-100MG
¥17,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,500
250 MG
¥19,500
1 G
¥38,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.17
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A476973-100MG
¥17,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 4-hydroxy-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO5/c1-2-15-9(12)7-4-3-6(11)5-8(7)10(13)14/h3-5,11H,2H2,1H3
InChI Key
GHUFFYRUAHAHQQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/104356-27-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)