Merck
AMBH95E083A4
Ambeed, Inc.
Telratolimod
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥34,100
50 MG
¥51,700
100 MG
¥82,400
250 MG
¥134,300
ベンダーカタログ番号: A465569-25MG
¥34,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥34,100
50 MG
¥51,700
100 MG
¥82,400
250 MG
¥134,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
593.9
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A465569-25MG
¥34,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-(4-((4-amino-2-butyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl)oxy)butyl)stearamide
Inchi Code
1S/C36H59N5O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-27-33(42)38-28-22-23-29-43-41-32(26-6-4-2)40-34-35(41)30-24-20-21-25-31(30)39-36(34)37/h20-21,24-25H,3-19,22-23,26-29H2,1-2H3,(H2,37,39)(H,38,42)
InChI Key
RRTPWQXEERTRRK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1359993-59-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)