Merck
AMBH95E08286
Ambeed, Inc.
Dimethyl 1H-indole-2,6-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.22
MDL番号:
Iupac Name
dimethyl 1H-indole-2,6-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO4/c1-16-11(14)8-4-3-7-5-10(12(15)17-2)13-9(7)6-8/h3-6,13H,1-2H3
InChI Key
WBAMUOTUHSKBPC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/881040-29-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/881040-29-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)