Merck
AMBH95E0826C
Ambeed, Inc.
3-Pyridinemethanethiol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥34,900
250 MG
¥60,100
1 G
¥129,700
5 G
¥297,500
ベンダーカタログ番号: A379276-100MG
¥34,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥34,900
250 MG
¥60,100
1 G
¥129,700
5 G
¥297,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
125.19
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A379276-100MG
¥34,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-pyridinylmethanethiol
Inchi Code
1S/C6H7NS/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-4,8H,5H2
InChI Key
MBXKCLHOVPXMCJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17617-05-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)