Merck
AMBH95E0822D
Ambeed, Inc.
o-Sulfobenzimide Sodium Salt Dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥10,600
100 G
¥12,600
500 G
¥22,600
1 KG
¥32,300
ベンダーカタログ番号: A361077-25G
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥10,600
100 G
¥12,600
500 G
¥22,600
1 KG
¥32,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A361077-25G
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
sodium 3-oxo-3H-benzo[d]isothiazol-2-ide 1,1-dioxide dihydrate
Inchi Code
1S/C7H5NO3S.Na.2H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;;/h1-4H,(H,8,9);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI Key
AYGJDUHQRFKLBG-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6155-57-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)