Merck
AMBH95E08227
Ambeed, Inc.
2-Iodooxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.96
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-iodooxazole
Inchi Code
1S/C3H2INO/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
InChI Key
QIXCSHIEHGEJGB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/877614-97-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)