Merck
AMBH95E081E6
Ambeed, Inc.
1-(2-Methoxyphenyl)propan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,000
1 G
¥12,900
5 G
¥25,200
ベンダーカタログ番号: A342643-250MG
¥10,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,000
1 G
¥12,900
5 G
¥25,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.2
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A342643-250MG
¥10,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(2-methoxyphenyl)acetone
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-8(11)7-9-5-3-4-6-10(9)12-2/h3-6H,7H2,1-2H3
InChI Key
GMBFNZCPZFVKAT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5211-62-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5211-62-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)