Merck
AMBH95E081D4
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥15,500
250 MG
¥20,600
1 G
¥37,800
5 G
¥104,300
ベンダーカタログ番号: A337894-100MG
¥15,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥15,500
250 MG
¥20,600
1 G
¥37,800
5 G
¥104,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.02
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A337894-100MG
¥15,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,6-dichloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2N3/c7-5-1-4-3(2-9-11-4)6(8)10-5/h1-2H,(H,9,11)
InChI Key
ANKNVJSQPOPDLR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256794-28-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)