Merck
AMBH95E08136
Ambeed, Inc.
4-(Phenylamino)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥14,000
5 G
¥34,500
25 G
¥140,000
ベンダーカタログ番号: A298244-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥14,000
5 G
¥34,500
25 G
¥140,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A298244-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-anilinobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H11NO/c15-10-11-6-8-13(9-7-11)14-12-4-2-1-3-5-12/h1-10,14H
InChI Key
XXWHZIJHYNPASE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/100727-07-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)