Merck
AMBH95E08104
Ambeed, Inc.
2-(m-Tolyl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥17,900
250 MG
¥29,900
1 G
¥59,900
ベンダーカタログ番号: A284815-100MG
¥17,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥17,900
250 MG
¥29,900
1 G
¥59,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A284815-100MG
¥17,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(3-methylphenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-9-3-2-4-10(7-9)11-8-12-5-6-13-11/h2-4,7,11-13H,5-6,8H2,1H3
InChI Key
HGRYPWVHQPPINF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/776269-51-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)