Merck
AMBH95E07FDA
Ambeed, Inc.
7-Bromo-3-chloroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,500
250 MG
¥15,100
1 G
¥22,800
5 G
¥68,500
25 G
¥230,100
ベンダーカタログ番号: A207876-100MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,500
250 MG
¥15,100
1 G
¥22,800
5 G
¥68,500
25 G
¥230,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.5
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A207876-100MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-bromo-3-chloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrClN/c10-8-2-1-6-4-9(11)12-5-7(6)3-8/h1-5H
InChI Key
GPICPAIKTJPYEE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1029720-65-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)