Merck
AMBH95E07FAA
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-bromo-3-ethylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥34,300
250 MG
¥47,300
ベンダーカタログ番号: A196606-100MG
¥34,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥34,300
250 MG
¥47,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A196606-100MG
¥34,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 4-bromo-3-ethylbenzoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-3-8-7-9(5-6-10(8)12)11(13)14-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
HTPOIEFIUZDIOE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1822660-95-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)