Merck
AMBH95E07EEB
Ambeed, Inc.
1-(6-Bromopyridin-2-yl)propan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥13,700
250 MG
¥15,500
1 G
¥35,600
ベンダーカタログ番号: A141624-100MG
¥13,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥13,700
250 MG
¥15,500
1 G
¥35,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A141624-100MG
¥13,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(6-bromopyridin-2-yl)propan-1-one
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c1-2-7(11)6-4-3-5-8(9)10-6/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
AAJDERWIPGCXCG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/341556-25-0.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)