Merck
AMBH95E07E9F
Ambeed, Inc.
N1-Dodecylpropane-1,3-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,500
1 G
¥14,600
5 G
¥26,100
ベンダーカタログ番号: A1352346-250MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,500
1 G
¥14,600
5 G
¥26,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.45
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A1352346-250MG
¥13,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N~1~-dodecyl-1,3-propanediamine
Inchi Code
1S/C15H34N2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-17-15-12-13-16/h17H,2-16H2,1H3
InChI Key
XMMDVXFQGOEOKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White or colorless to yellow solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5538-95-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)