Merck
AMBH95E07CF1
Ambeed, Inc.
1-Bromo-5-fluoronaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥16,600
250 MG
¥18,400
1 G
¥29,400
5 G
¥97,200
25 G
¥316,000
ベンダーカタログ番号: A118168-100MG
¥16,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥16,600
250 MG
¥18,400
1 G
¥29,400
5 G
¥97,200
25 G
¥316,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A118168-100MG
¥16,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-bromo-5-fluoronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H6BrF/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6H
InChI Key
ZYBZDDMAAQTLEV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or semi-solid or Solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/315-56-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)