Merck
AMBH93EDD2C9
Ambeed, Inc.
1-Chloro-4-methoxybutane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥10,200
25 G
¥10,600
100 G
¥12,900
500 G
¥22,600
ベンダーカタログ番号: A767437-10G
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥10,200
25 G
¥10,600
100 G
¥12,900
500 G
¥22,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
122.59
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A767437-10G
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-chloro-4-methoxybutane
Inchi Code
1S/C5H11ClO/c1-7-5-3-2-4-6/h2-5H2,1H3
InChI Key
DFLRARJQZRCCKN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17913-18-7.html
ピクトグラム
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)