Merck
AMBH93EDD2AC
Ambeed, Inc.
2-(Tritylthio)ethanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,000
1 G
¥17,100
5 G
¥19,700
25 G
¥58,600
100 G
¥210,000
ベンダーカタログ番号: A750815-250MG
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,000
1 G
¥17,100
5 G
¥19,700
25 G
¥58,600
100 G
¥210,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
319.47
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A750815-250MG
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(tritylsulfanyl)ethylamine
Inchi Code
1S/C21H21NS/c22-16-17-23-21(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15H,16-17,22H2
InChI Key
XZOWICPSVWHCTC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1095-85-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1095-85-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)