Merck
AMBH93EDD22D
Ambeed, Inc.
2-Bromobenzo[d]thiazol-6-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,400
250 MG
¥13,500
1 G
¥24,600
5 G
¥77,600
25 G
¥251,100
ベンダーカタログ番号: A637883-100MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,400
250 MG
¥13,500
1 G
¥24,600
5 G
¥77,600
25 G
¥251,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.1
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A637883-100MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-1,3-benzothiazol-6-amine
Inchi Code
1S/C7H5BrN2S/c8-7-10-5-2-1-4(9)3-6(5)11-7/h1-3H,9H2
InChI Key
PKRUNKROSSHAGG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/945400-80-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)