Merck
AMBH93EDD1E6
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,300
1 G
¥12,200
5 G
¥23,700
10 G
¥38,200
25 G
¥67,800
100 G
¥226,800
ベンダーカタログ番号: A577901-250MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,300
1 G
¥12,200
5 G
¥23,700
10 G
¥38,200
25 G
¥67,800
100 G
¥226,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.03
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A577901-250MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-bromo-2-methyl-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6BrF3/c1-5-4-6(8(10,11)12)2-3-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI Key
NXHNLJDFFBZSKJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/929000-62-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)