Merck
AMBH93EDD16C
Ambeed, Inc.
1-Bromo-8-chlorodibenzo[b,d]furan
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥12,000
5 G
¥17,300
25 G
¥38,900
ベンダーカタログ番号: A491247-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,200
250 MG
¥10,600
1 G
¥12,000
5 G
¥17,300
25 G
¥38,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.54
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A491247-100MG
¥10,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-bromo-8-chlorodibenzo[b,d]furan
Inchi Code
1S/C12H6BrClO/c13-9-2-1-3-11-12(9)8-6-7(14)4-5-10(8)15-11/h1-6H
InChI Key
LMGAQFSQAOXEDZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2173554-83-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)