Merck
AMBH93EDD02C
Ambeed, Inc.
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,000
5 G
¥21,700
10 G
¥24,600
25 G
¥36,900
100 G
¥122,600
ベンダーカタログ番号: A190881-1G
¥14,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,000
5 G
¥21,700
10 G
¥24,600
25 G
¥36,900
100 G
¥122,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.27
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A190881-1G
¥14,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H16N2O/c1-13-6-8-14(9-7-13)12-4-2-11(10-15)3-5-12/h2-5,10H,6-9H2,1H3
InChI Key
PFODEVGLOVUVHS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27913-99-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)