Merck
AMBH93EDD019
Ambeed, Inc.
7-Methoxynaphthalen-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,400
250 MG
¥15,500
1 G
¥29,000
ベンダーカタログ番号: A177721-100MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,400
250 MG
¥15,500
1 G
¥29,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.21
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A177721-100MG
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-methoxy-1-naphthalenamine
Inchi Code
1S/C11H11NO/c1-13-9-6-5-8-3-2-4-11(12)10(8)7-9/h2-7H,12H2,1H3
InChI Key
PYPBAWHTDYSLKJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5302-79-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)