Merck
AMBH93EDD011
Ambeed, Inc.
TBK1/IKKε-IN-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
457.53
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-(2-((4-morpholinophenyl)amino)pyrimidin-4-yl)-2-((tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C26H27N5O3/c27-18-20-17-19(1-6-25(20)34-23-8-13-32-14-9-23)24-7-10-28-26(30-24)29-21-2-4-22(5-3-21)31-11-15-33-16-12-31/h1-7,10,17,23H,8-9,11-16H2,(H,28,29,30)
InChI Key
BWABTWGSXHTHCG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1292310-49-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)