Merck
AMBH93EDCF71
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2-methoxypyridin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,100
1 G
¥16,800
5 G
¥47,700
25 G
¥160,600
ベンダーカタログ番号: A122251-250MG
¥13,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,100
1 G
¥16,800
5 G
¥47,700
25 G
¥160,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.04
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A122251-250MG
¥13,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-bromo-2-methoxy-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O/c1-10-6-5(7)4(8)2-3-9-6/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI Key
FJBMTFANAYFWPT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/215364-86-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/215364-86-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)