Merck
AMBH93E4C9F0
Ambeed, Inc.
3,6-Dibromo-9-(4-octoxyphenyl)carbazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥38,700
250 MG
¥67,600
1 G
¥156,600
ベンダーカタログ番号: A990133-100MG
¥38,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥38,700
250 MG
¥67,600
1 G
¥156,600
About This Item
CAS番号:
分子量:
529.31
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A990133-100MG
¥38,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3,6-dibromo-9-(4-(octyloxy)phenyl)-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C26H27Br2NO/c1-2-3-4-5-6-7-16-30-22-12-10-21(11-13-22)29-25-14-8-19(27)17-23(25)24-18-20(28)9-15-26(24)29/h8-15,17-18H,2-7,16H2,1H3
InChI Key
PHKYODAUSDAEKX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/917773-26-3.html
Synonym
3,6-Dibromo-9-(4-(octyloxy)phenyl)-9H-carbazole
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/917773-26-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)