Merck
AMBH93E4C98E
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,800
5 G
¥16,400
10 G
¥23,700
25 G
¥32,100
ベンダーカタログ番号: A916819-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,600
1 G
¥11,800
5 G
¥16,400
10 G
¥23,700
25 G
¥32,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.02
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A916819-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O2/c9-6-1-2-7(5(3-6)4-13)14-8(10,11)12/h1-4H
InChI Key
IBEWLWBZTHFCPI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/923281-52-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)