Merck
AMBH93E4C97F
Ambeed, Inc.
3,6-Di(pyridin-4-yl)-1,2,4,5-tetrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥11,500
1 G
¥18,400
5 G
¥59,700
25 G
¥189,900
ベンダーカタログ番号: A908757-250MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥11,500
1 G
¥18,400
5 G
¥59,700
25 G
¥189,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
236.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A908757-250MG
¥11,500
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
通知を受け取る
この製品の発送準備が整ったらメールで通知を受け取ることができます。
Iupac Name
3,6-di(4-pyridinyl)-1,2,4,5-tetraazine
Inchi Code
1S/C12H8N6/c1-5-13-6-2-9(1)11-15-17-12(18-16-11)10-3-7-14-8-4-10/h1-8H
InChI Key
MQSMIIJCRWDMDL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57654-36-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)