Merck
AMBH93E4C965
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-((2-hydroxyethyl)sulfonyl)azetidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥38,900
250 MG
¥53,700
ベンダーカタログ番号: A892251-100MG
¥38,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥38,900
250 MG
¥53,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.33
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A892251-100MG
¥38,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 3-((2-hydroxyethyl)sulfonyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO5S/c1-10(2,3)16-9(13)11-6-8(7-11)17(14,15)5-4-12/h8,12H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
AIYSARHJAXEYGZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1648864-55-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)