Merck
AMBH93E4C93C
Ambeed, Inc.
2-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥11,300
250 MG
¥12,200
1 G
¥21,500
5 G
¥74,500
ベンダーカタログ番号: A865094-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥11,300
250 MG
¥12,200
1 G
¥21,500
5 G
¥74,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A865094-100MG
¥11,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-benzothien-2-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C9H9NS/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h1-5H,6,10H2
InChI Key
WKYFWFHTABURGB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6314-43-8.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)