Merck
AMBH93E4C73D
Ambeed, Inc.
Myristoyl Ethanolamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥23,900
250 MG
¥33,000
1 G
¥68,700
ベンダーカタログ番号: A631254-100MG
¥23,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥23,900
250 MG
¥33,000
1 G
¥68,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
271.44
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A631254-100MG
¥23,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
N-(2-hydroxyethyl)tetradecanamide
Inchi Code
1S/C16H33NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16(19)17-14-15-18/h18H,2-15H2,1H3,(H,17,19)
InChI Key
JHIXEZNTXMFXEK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/142-58-5.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/142-58-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)