Merck
AMBH93E4C662
Ambeed, Inc.
4,4'-Dihydroxy-[1,1'-biphenyl]-3,3'-dicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥10,600
1 G
¥12,400
5 G
¥18,800
10 G
¥25,000
25 G
¥40,900
100 G
¥129,400
ベンダーカタログ番号: A526556-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥10,600
1 G
¥12,400
5 G
¥18,800
10 G
¥25,000
25 G
¥40,900
100 G
¥129,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A526556-250MG
¥10,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4,4'-dihydroxy-[1,1'-biphenyl]-3,3'-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H10O6/c15-11-3-1-7(5-9(11)13(17)18)8-2-4-12(16)10(6-8)14(19)20/h1-6,15-16H,(H,17,18)(H,19,20)
InChI Key
UISWLBIMLGAHMF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13987-45-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)