Merck
AMBH93E4C61A
Ambeed, Inc.
5-Phenyloxazolidine-2,4-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥32,700
250 MG
¥43,500
ベンダーカタログ番号: A491310-100MG
¥32,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥32,700
250 MG
¥43,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A491310-100MG
¥32,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-phenyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c11-8-7(13-9(12)10-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,11H,(H,10,12)
InChI Key
OUAQKJFQZWGCIF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5841-63-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)