Merck
AMBH93E4C5C8
Ambeed, Inc.
2,2'-((Ethane-1,2-diylbis(azanediyl))bis(methylene))diphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,000
1 G
¥17,700
5 G
¥32,500
ベンダーカタログ番号: A448921-250MG
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,000
1 G
¥17,700
5 G
¥32,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.35
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A448921-250MG
¥12,000
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-[({2-[(2-hydroxybenzyl)amino]ethyl}amino)methyl]phenol
Inchi Code
1S/C16H20N2O2/c19-15-7-3-1-5-13(15)11-17-9-10-18-12-14-6-2-4-8-16(14)20/h1-8,17-20H,9-12H2
InChI Key
MLFXJCXPSODAIS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18653-98-0.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)