Merck
AMBH93E4C574
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-6-methylpyrazine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥27,900
250 MG
¥53,300
1 G
¥121,300
ベンダーカタログ番号: A403570-100MG
¥27,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥27,900
250 MG
¥53,300
1 G
¥121,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.05
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A403570-100MG
¥27,900
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 5-bromo-6-methylpyrazine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2/c1-4-6(8)9-3-5(10-4)7(11)12-2/h3H,1-2H3
InChI Key
JQSCMRUAOPYORA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1823888-27-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)