Merck
AMBH93E4C56E
Ambeed, Inc.
Benzyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,400
5 G
¥17,900
10 G
¥27,000
25 G
¥52,600
100 G
¥155,300
ベンダーカタログ番号: A394707-1G
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,400
5 G
¥17,900
10 G
¥27,000
25 G
¥52,600
100 G
¥155,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A394707-1G
¥12,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
benzyl 6-oxa-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c14-12(13-6-10-11(7-13)16-10)15-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2
InChI Key
FZDACFZWWMAUBO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31865-25-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/31865-25-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)